Learn More
2-Brom-1,4-Dichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419942 25 g 25 Gramm
11409942 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419942 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12056.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1435-50-3 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-50-3
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.894
MDL-Nummer MFCD00018505
InChI-Schlüssel OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-dichlorobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dichloro, 2,5-dichlorobromobenzene, 2-bromo-1,4-dichloro-benzene, benzene, brominated chlorinated, brominated chlorinated benzene, benzene, brominated and chlorinated, pubchem3609, acmc-1bze4, intermediates-zcf02095
PubChem CID 15033
IUPAC-Name 2-Brom-1,4-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (20 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1934815
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 98%