Learn More
2-Brom-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10681075 250 mg 250 Milligramm
10113942 1 g 1 Gramm
10102884 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12005CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 128746-80-5
Summenformel C12H9BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 281.167
MDL-Nummer MFCD06659059
InChI-Schlüssel QFHKNYPNLSJEQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795250
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Thiophen-2-ylphenyl)ethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[4-(2-thienyl)phenyl]-1-ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl-1-ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-2-yl phenyl ethanone, acmc-20msyh, 2-bromo-1-thien-2yphenyl ethanone, 2-bromo-4'-thien-2-yl acetophenone, 2-bromo-1-4-thiophen-2-ylphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-2-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thien-2-yl phenyl ethan-1-one
Formelmasse 281.17
Reinheit (%) 97%