Learn More
2-Brom-1,3-Dichlorbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327526 5 g 5 Gramm
11337526 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11062.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19393-92-1 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19393-92-1
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.894
MDL-Nummer MFCD00000574
InChI-Schlüssel UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 5 g
Beilstein 1681054
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 97%