Learn More
2-Brom-1,3-Benzothiazol, 95 %, Maybridge
Artikelnummer. 10475502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10475502 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10475502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06010CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-40-7
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
MDL-Nummer MFCD02681887
InChI-Schlüssel DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%