Learn More
2-Brom-1,3,5-Trimethyl-4-Nitrobenzol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391827 1 g 1 Gramm
11301837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05107.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90561-85-6 | C9H10BrNO2 | 244.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90561-85-6
Summenformel C9H10BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 244.088
MDL-Nummer MFCD00015924
InChI-Schlüssel IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2-bromo-4-nitro-1,3,5-trimethylbenzene, 1-bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene, 4-bromo-2-nitromesitylene, 4-bromo-1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzene, 2-bromanyl-1,3,5-trimethyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757200
IUPAC-Name 2-Brom-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 56°C to 62°C
Siedepunkt 106°C to 107°C (1.3 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1958703
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 244.09
Reinheit (%) ≥90%