Learn More
2-Brom-1-[3,5-di(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10693033 1 g 1 Gramm
10334112 10 g -
10672505 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB07614DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 131805-94-2
Summenformel C10H5BrF6O
Molekulargewicht (g/mol) 335.043
MDL-Nummer MFCD00792434
InChI-Schlüssel ZEKBFXJTIAEUOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethanone, 3',5'-bis trifluoromethyl-2-bromoacetophenone, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromoethan-1-one, 3,5-bistrifluoromethyl-phenacyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenacyl bromide, ethanone,1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-2-bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenacylbromide, a-bromo-3',5'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanone
PubChem CID 2736170
IUPAC-Name 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2-bromethanon
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[3, 5-di(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3C(O)CH2Br
Menge 1 g
Formelmasse 335.04
Reinheit (%) 95%