Learn More
2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-5-isoxazolyl]-1-Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10301645
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10301645
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB05675DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 258506-49-9
Summenformel C11H7BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 300.536
MDL-Nummer MFCD00662759
InChI-Schlüssel OUHGJKFYGYXITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-5-isoxazolyl-1-ethanone, 5-bromoacetyl-3-4-chlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-4-chloro-phenyl-isoxazol-5-yl-ethanone, 2-bromo-1-3-4-chlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethan-1-one, pubchem8718
PubChem CID 2799661
IUPAC-Name 2-Brom-1-[3-(4-chlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-5-isoxazolyl]-1-ethanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 300.54
Reinheit (%) 97%