Learn More
2-Brom-1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10574194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10574194 1 g 1 Gramm
10387494 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574194 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53605DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 23794-16-3
Summenformel C7H5BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 234.477
MDL-Nummer MFCD09702373
InChI-Schlüssel BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
PubChem CID 16720431
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Chlorpyridin-4-yl)ethanon
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 234.48
Reinheit (%) 95%