Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059471
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10059471
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW04510DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-89-7
Summenformel C9H4BrCl2F3O
Molekulargewicht (g/mol) 335.93
MDL-Nummer MFCD00221016
InChI-Schlüssel MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
PubChem CID 2781609
IUPAC-Name 2-Brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 335.93
Reinheit (%) 95%