Learn More
2-Brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 3292-77-1 |
| Summenformel | C5H4BrNOS |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2 |
| SMILES | BrCC(=O)c1nccs1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-(1,3-Thiazol-2-yl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.06 |
| Formelmasse | 204.9197 |