Learn More
2-(Boc-amino)Pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483977 1 g 1 Gramm
15403987 250 mg 250 Milligramm
15493977 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30741.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38427-94-0
Summenformel C10H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.234
MDL-Nummer MFCD03411622
InChI-Schlüssel ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
IUPAC-Name Tert-Butyl N-Pyridin-2-ylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)pyridine
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 1 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 95%