Learn More
2-(Boc-amino)pyridin-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404490 1 g 1 Gramm
11494480 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404490 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50075.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 199296-40-7 | Molecular Formula: C11H14N2O3 | Molecular Weight: 222.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Boc-amino)pyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutischer Wirkstoff oder für Zwischenprodukte, Feinchemikalien, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199296-40-7
Summenformel C11H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.244
MDL-Nummer MFCD08064228
InChI-Schlüssel WZROBBWIJBBWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-formylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-formylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-formylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-formylpyridin-2-yl carbamic acid tert butyl ester, 2-boc-aminopyridine-5-aldehyde, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-carboxaldehyde, carbamicacid, n-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 6-aminonicotinaldehyde, 6-boc protected
PubChem CID 22034247
IUPAC-Name Tert-butyl N-(5 -formylpyridin-2-yl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 222.25
Reinheit (%) 97%