Learn More
2-(Boc-amino)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484520 1 g 1 Gramm
11474520 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50094.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072944-99-0 | Molecular Formula: C16H25BN2O4 | Molecular Weight: 320.196 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Wärme- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072944-99-0
Summenformel C16H25BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.196
MDL-Nummer MFCD08063072
InChI-Schlüssel FYKIZSWVZIHFLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-n-boc-amino pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridyl carbamate, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 45925650
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Carbamat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 320.2
Reinheit (%) 98%