Learn More
2-(Boc-amino)-pyridin-3-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474520 250 mg 250 Milligramm
11484520 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50094.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Wärme- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072944-99-0
Summenformel C16H25BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 320.196
MDL-Nummer MFCD08063072
InChI-Schlüssel FYKIZSWVZIHFLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-n-boc-amino pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridyl carbamate, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 45925650
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-yl]Carbamat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 320.2
Reinheit (%) 98%