Learn More
2-(Boc-amino)ethyl-Bromid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481378 5 g 5 Gramm
15491378 250 mg 250 Milligramm
15471378 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55211.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-t-Boc-2-Bromoethylamin ist ein Baustein für die Herstellung fluorierter Distanzstücke mit nukleophilen und elektrophilen Endpunkten.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Lagerung bei -20° C. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39684-80-5
Summenformel C7H14BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.10
MDL-Nummer MFCD02683428
InChI-Schlüssel TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-bromethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Strukturformel BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Menge 5 g
Formelmasse 224.1
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Bromoethyl)carbamic acid tert-butylester