Learn More
2-(Boc-Amino)Ethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Suzuki reaction. 2-(Boc-amino)ethanol as reagent in Novel bisbenzimide-nitroxides for nuclear redox imaging in living cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suzuki-Reaktion. 2-(Boc-amino)ethanol als Reagenz in neuartigen Bisbenzimidnitroxiden für die Kernredoxabbildung in lebenden Zellen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser oder 1%iger Essigsäure. Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 2-(Boc-amino)ethanol |
| Siedepunkt | 92°C (0.22mmHg) |
| Strukturformel | (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH |
| Brechungsindex | 1.449 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol. |
| Dichte | 1.042 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 161.2 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.