Learn More
2-(Boc-Amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptan, TRC
Artikelnummer. 30338360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338360 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB63014050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane
CAS 1000933-99-2
Summenformel C12H21NO3
Menge 50 mg
Synonym (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-hydroxyspiro[3.3]heptan-6-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 227.3
Formelmasse 227.1521