Learn More
2-(Boc-amino)-5-Pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11434490
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50077.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 169280-83-5 | C11H16N2O3 | 224.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169280-83-5
Summenformel C11H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD07186264
InChI-Schlüssel BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
PubChem CID 3575389
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol
Menge 1 g
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 97%