Learn More
2-(Boc-amino)-5-Pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444490 5 g 5 Gramm
11434490 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444490 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50077.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 169280-83-5 | C11H16N2O3 | 224.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169280-83-5
Summenformel C11H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD07186264
InChI-Schlüssel BORDVYKLAFQRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-5-pyridinemethanol, tert-butyl 5-hydroxymethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-hydroxymethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20ahdn, 2-boc-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-tert-butyloxycarbonylamino-3-pyridylmethanol
PubChem CID 3575389
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-5-pyridinemethanol
Menge 5 g
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 97%