Learn More
2-(Boc-amino)-5-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484490 5 g 5 Gramm
11474490 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484490 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-44-9
Summenformel C11H13N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD07781163
InChI-Schlüssel JDQQNZYKHZVLAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-5-cyanopyridine, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-cyanopyridin-2-yl carbamate, 6-boc-amino nicotinonitrile, 6-boc-amino pyridine-3-carbonitrile, tert-butyl 5-cyano-2-pyridinylcarbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carbonitrile, tert-butoxy-n-5-cyano 2-pyridyl carboxamide, 5-cyano-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 42553119
IUPAC-Name Tert-Butyl (5-Cyanopyridin-2-yl)Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Menge 5 g
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 97%