Learn More
2-(Boc-amino)-5-bromthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488408 1 g 1 Gramm
15498408 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61828.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Boc-Amino)-5-Bromthiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405939-39-1
Summenformel C8H11BrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.152
MDL-Nummer MFCD07368614
InChI-Schlüssel OIBKBVFFZYCBAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-amino-5-bromothiazole, tert-butyl 5-bromothiazol-2-yl carbamate, tert-butyl 5-bromothiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, 5-bromo-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-bromo-1,3-thiazol-2-yl carbamate, carbamic acid, 5-bromo-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem8907, n-boc-2-amno-5-bromothazole, tert-butyl-5-bromothiazol-2-ylcarbamate
PubChem CID 21300388
IUPAC-Name Tert-Butyl (5-Brom-1,3-Thiazol-2-yl)Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Boc-amino)-5-bromothiazole
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 279.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest