Learn More
2-(Bismethyl)aminomethylcyclohexanone Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 191.1077 |