Learn More
2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10567020
Marke: Thermo Scientific Acros 435142500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bis(3, 5-Dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 669091-00-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.5°C to 111.0°C
Farbe Gelb
Elementanalytik 76.56 to 82.94% C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C23H23OP
MDL-Nummer MFCD15143662
Menge 250 mg
Synonym 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
InChI-Schlüssel PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)P(C1=CC(C)=CC(C)=C1)C1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-Name 2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 346.41
PubChem CID 71310677
Formelmasse 346.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.