Learn More
2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyd, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63117.MC
Additional Details : CAS : 669091-00-3 Gewicht : 0.00010kg
Menge 100mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438136
  • 35.81 CHF / 100 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
669091-00-3
346.41
PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
71310677
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=CC(=C3)C)C)C
C23H23OP
MFCD15143662
2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyd
Spezifikation
2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]benzaldehyde
Gelb
100mg
C23H23OP
2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=CC(=C3)C)C)C
346.41
346.4
97%
Air Sensitive
106°C to 110°C
669091-00-3
MFCD15143662
PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyd
71310677
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation