Learn More
2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyd, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10037999 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
250 mg; Glasflasche
Artikelnummer. 10037999
Marke: Thermo Scientific Acros 435132500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bis(3, 5-di-tert-Butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-21-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 123.0°C to 124.5°C
Farbe Gelb
Elementanalytik 74.22 to 80.41% C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C37H51O3P
MDL-Nummer MFCD15143663
Menge 250 mg
Synonym 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6l, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, min
InChI-Schlüssel PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=C(C(=C3)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphanylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 574.78
PubChem CID 71310909
Formelmasse 574.78
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.