Learn More
2-(Benzylthio)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378715 25 g 25 Gramm
11368715 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12274.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26524-88-9
Summenformel C9H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.254
MDL-Nummer MFCD00014039
InChI-Schlüssel ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
PubChem CID 77486
IUPAC-Name 2-Benzylsulfanylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Benzylthio)ethanol
Siedepunkt 168°C to 169°C (18 mmHg)
Strukturformel C6H5CH2S(CH2)2OH
Brechungsindex 1.576
Menge 25 g
Beilstein 2356895
Formelmasse 168.25
Reinheit (%) 98%