Learn More
2-Benzylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17994016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994016 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17994016 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0059.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Benzylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Benzylpyridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name 2-Benzylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Menge 100 mg
Formelmasse 169,0891 g/mol