Learn More
2-Benzylphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455896 250 g 250 Gramm
11435896 10 g 10 Gramm
11445896 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22246.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28994-41-4
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.238
MDL-Nummer MFCD00002242
InChI-Schlüssel CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxydiphenylmethane, o-benzylphenol, phenol, 2-phenylmethyl, benzylphenol, 2-benzyl-phenol, 2-phenylmethyl phenol, alpha-phenyl-o-cresol, o-cresol, .alpha.-phenyl, unii-sf555bl24o, 2-benzyl phenol
PubChem CID 24216
IUPAC-Name 2-Benzylphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzylphenol
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Siedepunkt 310°C to 312°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
Beilstein 2045725
Merck Index 14,1142
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) ≥98%