Learn More
2-Benzyloxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10473555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10473555 50 g Glasflasche 50 Gramm
10146713 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392430500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5896-17-3
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00016583
InChI-Schlüssel PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
IUPAC-Name 2-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.15g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4C(=O)H
Brechungsindex 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm)
Menge 50 g
Beilstein 08, III, 145
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥97.5% (GC)
Physikalische Form Liquid