Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzyloxybenzaldehyde |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.15g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5CH2OC6H4C(=O)H |
| Brechungsindex | 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm) |
| Show More |