Learn More
2-Benzyloxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754765 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754765 5 g Glasflasche 5 Gramm
10356674 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754765 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20012-63-9
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD03093873
InChI-Schlüssel PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC-Name 2-phenylmethoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxyaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4NH2
Menge 5 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyloxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.