Learn More
Alfa Aesar™ 2-Benzyloxyanilin, 97 %
Artikelnummer. 11436120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436120 1 g 1 Gramm
11446120 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436120 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H27065.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 20012-63-9
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.253
MDL-Nummer MFCD03093873
InChI-Schlüssel PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC-Name 2-phenylmethoxyanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxyaniline
Schmelzpunkt 35°C to 39°C
Menge 1 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%