Learn More
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11954751 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Unit Size:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11954751 10 g 10 Gramm
11356451 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11954751 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 179320100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6272-38-4
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
InChI-Schlüssel CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxyphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Benzyloxy)phenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel C6H5CH2OC6H4OH
Brechungsindex 1.5906
Menge 10 g
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid or Low Melting Mass
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzyloxyphenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.