Learn More
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356451 5 g 5 Gramm
11954751 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6272-38-4
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
InChI-Schlüssel CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxyphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Benzyloxy)phenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OC6H4OH
Brechungsindex 1.5906
Menge 5 g
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid or Low Melting Mass
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyloxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.