Learn More
2-Benzyloxy-2-Methyl-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11311919 1 g 1 Gramm
15443337 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26006.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91968-71-7 | Molecular Formula: C11H16O2 | Molecular Weight: 180.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol wird als Baustein in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91968-71-7
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD08459314
InChI-Schlüssel FRHJVAJQSPVSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-2-methylpropan-1-ol, 2-benzyloxy-2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-phenylmethoxy propan-1-ol
PubChem CID 42552903
IUPAC-Name 2-Methyl-2-phenylmethoxypropan-1-ol
SMILES CC(C)(CO)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol
Siedepunkt 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 180.12
Reinheit (%) 95%