Learn More
2-Benzylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044309
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05776.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 946-33-8
Summenformel C13H16O
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
MDL-Nummer MFCD00051455
InChI-Schlüssel CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
IUPAC-Name 2-Benzylcyclohexan-1-on
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Benzylcyclohexanone
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 1 g
Beilstein 2046670
Formelmasse 188.27
Reinheit (%) 97%