Learn More
2-Benzyl-1,3-dioxolan 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541144 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10541144 25 g Glasflasche 25 Gramm
10157243 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541144 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388680250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 101-49-5
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
MDL-Nummer MFCD00003215
InChI-Schlüssel SSZACLYPEFCREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7562
IUPAC-Name 2-Benzyl-1,3-Dioxolan
SMILES C1COC(O1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyl-1, 3-dioxolane
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0850g/mL
Siedepunkt 115°C to 120°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5200 to 1.522
Menge 25 g
Relative Dichte 1.085
Synonym 2-benzyldioxolan, 1,3-dioxolane, 2-phenylmethyl, phenylacetaldehyde glycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-benzyl, phenylacetaldehyde ethyleneglycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2-phenylmethyl, benzyldioxolan, 1, 2-benzyl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyl-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.