Learn More
2-Benzoylnaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429286 5 g 5 Gramm
11419286 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18121.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 644-13-3 | C17H12O | 232.28 g/mol
2-Benzoylnaphthalene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzoylnaphthalin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-13-3
Summenformel C17H12O
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD00004106
InChI-Schlüssel SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC-Name Naphthalen-2-yl(phenyl)methanon
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylnaphthalene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Siedepunkt 216°C to 216°C (7 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 98%