Learn More
2-Benzoxazolinon, TRC
Artikelnummer. 30011286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011286 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB31573025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-49-4
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
Synonym 1,2-Dihydrobenzoxazol-2-one, 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzoxazolinone2,3-Dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 2-Benzoxazolol, 2-Hydroxybenzoxazole2-Oxo-2,3-dihydrobenzoxazole, Benzo[d]oxazol-2(3H)-one, (2-Hydroxyphenyl)-gamma-lactone Carbamic Acid
IUPAC-Name 3H-1,3-Benzoxazol-2-1
SMILES O=C1Nc2ccccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoxazolinone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Formelmasse 135.032