Learn More
2-Benzoxazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423977 100 g 100 Gramm
11413977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19378.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-49-4
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
MDL-Nummer MFCD00005716
InChI-Schlüssel ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,3-benzoxazol-2-on
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoxazolinone
Schmelzpunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 100 g
Beilstein 119481
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 98%