Learn More
2-Benzimidazolacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334314
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334314 10 g 10 Gramm
11324314 2 g 2 Gramm
11344314 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00827.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4414-88-4 | C9H7N3 | 157.176 g/mol
2-Benzimidazoleacetonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzimidazolacetonitril, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4414-88-4
Summenformel C9H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 157.176
MDL-Nummer MFCD00005601
InChI-Schlüssel BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
PubChem CID 20455
IUPAC-Name 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzimidazoleacetonitrile
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 128461
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.18
Reinheit (%) 99%