Learn More
2-Azahypoxanthin-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30137801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137801 1 g 1 Gramm
30006895 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA8001001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1797817-35-6
Summenformel C4H2N5NaO
Synonym 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-Triazin-4-one Natriumsalz∣1,5-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-Triazin-4-One 3,7-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-Triazin-4-one Natriumsalz∣NSC 22419 Natriumsalz∣AHX Natriumsalz∣
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 159.08
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 g
Chemischer Name oder Material 2-Azahypoxanthin-Natriumsalz