Learn More
(±)-2-Azabicyclo-[2.2.1]-hept-5-en-3-on, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 297060010
Additional Details : CAS : 49805-30-3 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
49805-30-3 | |
109.13 | |
DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N | |
548678 | |
C1C2C=CC1NC2=O |
C6H7NO | |
MFCD00213364 | |
2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one | |
3-Azabicyclo[2.2.1]Hept-5-en-2-on |
Spezifikation
(c=1, CH2Cl2) (1cm cell), (c=1, CH2Cl2) (1cm cell), 2 max. at 400nm | |
>110°C | |
Glasflasche | |
Weiß bis Beige | |
1g | |
49805-30-3 | |
100.0 | |
C6H7NO | |
2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +/--2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, 3-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-one, inverted exclamation marka-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, vince lactam, 1s-+-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, --vince lactam, --2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one, +-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-en-3-one | |
DDUFYKNOXPZZIW-UHFFFAOYSA-N | |
3-Azabicyclo[2.2.1]Hept-5-en-2-on | |
548678 | |
Kristallpulver |
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one | |
Authentic | |
102°C to 106°C (0.2 hPa) | |
55.0°C to 59.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00213364 | |
Solubility in water: >1000g/L (23°C). | |
C1C2C=CC1NC2=O | |
109.13 | |
109.13 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- (#1)-2-Azabicyclo¢2.2.1!hept-5-en-3-one
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /