Learn More
2-Anthracencarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30335665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335665 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA69781310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Summenformel C15H10O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC-Name Anthracen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 222.23
Formelmasse 222.0681