Learn More
2-Anilinopyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092074
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092074 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10194194 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092074 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 450368-25-9
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
MDL-Nummer MFCD09864415
InChI-Schlüssel ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
IUPAC-Name 2-(phenylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 97%