Få mere at vide
2-Aminothiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Aminothiophenol wurde bei der Synthese von 1,5-benzothiazepines-Derivaten verwendet, indem es mit 1,3-diphenylpropenon-Derivaten und mit aluminosilikaten Feststoffkatalysatoren reagierte. Es wurde auch bei der Synthese von Benzothiazol 2- und 3-(Benzothiazol-2-yl)Cumarin-Derivaten verwendet. Die ternären Komplexe aus Kupfer (II) mit Salicyliden-2-aminothiophenol (L) und Glycin, Alanin, Valin und Histidene Aminosäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 2-Aminothiophenol |
| Schmelzpunkt | 18°C to 23°C |
| Dichte | 1.17 |
| Siedepunkt | 234°C |
| Flammpunkt | 79°C (174°F) |
| Geruch | Stench |
| Brechungsindex | 1.642 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3267 |
| Beilstein | 606076 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.