Learn More
2-Aminothiazol-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492759 100 g 100 Gramm
15482759 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66459.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40283-41-8
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.148
MDL-Nummer MFCD00859429
InChI-Schlüssel FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Menge 100 g
Beilstein 118866
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest