Learn More
2-Aminothiazol-4-essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051637 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051637 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3776.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Aminothiazol-4-essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
CAS 29676-71-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C5H6N2O2S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272, Ceftibuten Related Impurity 2, Mirabegron Impurity 7
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
SMILES Nc1nc(CC(=O)O)cs1
IUPAC-Name 2-(2-Aminothiazol-4-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Menge 25 mg
Formelmasse 158,015 g/mol