Learn More
2-Aminopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30006779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6292555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Summenformel C4 H5 N3
Menge 5 g
Synonym Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa)
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
Formelmasse 95.0483