Learn More
2-Aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420448 100 g 100 Gramm
11430448 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24594.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-12-6
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.11
MDL-Nummer MFCD00006089
InChI-Schlüssel LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC-Name Pyrimidin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminopyrimidine
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Siedepunkt 159°C (186 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 107014
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 98%